Imprimer
4-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]morpholine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-((Trimethylsilyl)ethynyl)morpholine
OR956569-1G OR956569-5G
APOSOR956569-1GEA 40.6 EUR
APOSOR956569-1G APOSOR956569-5G
4-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]morpholine 95%
4-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]morpholine
Formule: C₉H₁₇NOSi
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05865184
Numéro CAS: 64024-63-1