Imprimer
2-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)cyclohexanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR956501-1G OR956501-250MG
APOSOR956501-1GEA 828 EUR
APOSOR956501-1G APOSOR956501-250MG
2-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)cyclohexanone 95%
2-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)cyclohexanone
Formule: C₁₁H₁₉NO
Poids moléculaire: 181.275 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16825284
Numéro CAS: 82087-52-3