Imprimer
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR956043-1G OR956043-250MG
APOSOR956043-1GEA 137 EUR
APOSOR956043-1G APOSOR956043-250MG
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine 95%
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
Formule: C₈H₇ClN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08691760
Numéro CAS: 1015845-71-2