Imprimer
Methyl 4-formyl-3-methylbenzoate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR955987-1G OR955987-250MG OR955987-5G
APOSOR955987-1GEA 169 EUR
APOSOR955987-1G APOSOR955987-250MG APOSOR955987-5G
Methyl 4-formyl-3-methylbenzoate 97%
Methyl 4-formyl-3-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20923636
Numéro CAS: 24078-24-8