Imprimer
Methyl 4-chloro-3-(chlorosulphonyl)benzoate 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR955980-1G OR955980-250MG OR955980-5G
APOSOR955980-1GEA 319 EUR
APOSOR955980-1G APOSOR955980-250MG APOSOR955980-5G
Methyl 4-chloro-3-(chlorosulphonyl)benzoate 96%
Methyl 4-chloro-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Formule: C₈H₆Cl₂O₄S
Poids moléculaire: 269.102 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09816501
Numéro CAS: 1000933-19-6
UN: 3261
ADR: 8 III