Imprimer
Methyl 2-amino-2-ethylbutanoate 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR955916-1G OR955916-250MG
APOSOR955916-1GEA 632 EUR
APOSOR955916-1G APOSOR955916-250MG
Methyl 2-amino-2-ethylbutanoate 96%
Methyl 2-amino-2-ethylbutanoate
Formule: C₇H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12151684
Numéro CAS: 70974-26-4