Methyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₉NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13182371 Numéro CAS: 1194-97-4 |