Imprimer
3,4-Dimethyl pyridine-3,4-dicarboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR955467-1G OR955467-5G
APOSOR955467-1GEA 122 EUR
APOSOR955467-1G APOSOR955467-5G
3,4-Dimethyl pyridine-3,4-dicarboxylate 95%
3,4-Dimethyl pyridine-3,4-dicarboxylate
Formule: C₉H₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00160293
Numéro CAS: 1796-83-4