Imprimer
3,6-Dichloro-2-methylaniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR955294-1G OR955294-250MG
APOSOR955294-1GEA 237 EUR
APOSOR955294-1G APOSOR955294-250MG
3,6-Dichloro-2-methylaniline 95%
3,6-Dichloro-2-methylaniline
Formule: C₇H₇Cl₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20699076
Numéro CAS: 62077-26-3