Imprimer
3-(4-Methylphenyl)phenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR954770-1G OR954770-5G
APOSOR954770-1GEA 168 EUR
APOSOR954770-1G APOSOR954770-5G
3-(4-Methylphenyl)phenol 98%
3-(4-Methylphenyl)phenol
Formule: C₁₃H₁₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06802317
Numéro CAS: 486455-30-5