Imprimer
4-(3-Methylphenyl)phenol 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-ol
OR954768-1G OR954768-5G
APOSOR954768-1GEA 219 EUR
APOSOR954768-1G APOSOR954768-5G
4-(3-Methylphenyl)phenol 96%
4-(3-Methylphenyl)phenol
Formule: C₁₃H₁₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01910124
Numéro CAS: 191724-08-0