Imprimer
4-(Thiophen-3-yl)phenol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR954763-1G OR954763-5G
APOSOR954763-1GEA 114 EUR
APOSOR954763-1G APOSOR954763-5G
4-(Thiophen-3-yl)phenol 97%
4-(Thiophen-3-yl)phenol
Formule: C₁₀H₈OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798133
Numéro CAS: 29886-67-7