Imprimer
trans-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR954683-1G OR954683-5G
APOSOR954683-1GEA 53.8 EUR
APOSOR954683-1G APOSOR954683-5G
trans-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid 95%
trans-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid
Formule: C₈H₁₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01311241
Numéro CAS: 2305-30-8