Imprimer
6-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxypyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR954658-1G OR954658-5G
APOSOR954658-1GEA 219 EUR
APOSOR954658-1G APOSOR954658-5G
6-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxypyridine 98%
6-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxypyridine
Formule: C₁₂H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11876110
Numéro CAS: 1111110-50-9