Imprimer
7-Chloro-2-methyl-3H-quinazolin-4-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR954613-1G OR954613-25G OR954613-5G
APOSOR954613-1GEA 168 EUR
APOSOR954613-1G APOSOR954613-25G APOSOR954613-5G
7-Chloro-2-methyl-3H-quinazolin-4-one 98%
7-Chloro-2-methyl-3H-quinazolin-4-one
Formule: C₉H₇ClN₂O
Poids moléculaire: 194.618 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00844409
Numéro CAS: 7012-88-6