Imprimer
2-(2-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR954563-1G OR954563-25G OR954563-5G
APOSOR954563-1GEA 106 EUR
APOSOR954563-1G APOSOR954563-25G APOSOR954563-5G
2-(2-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole 98%
2-(2-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Formule: C₉H₆BrClN₂O
Point de fusion: 110…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03981004
Numéro CAS: 733044-96-7