Imprimer
3-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR954528-1G OR954528-5G
APOSOR954528-1GEA 190 EUR
APOSOR954528-1G APOSOR954528-5G
3-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol 98%
3-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol
Formule: C₈H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06643238
Numéro CAS: 5378-29-0