Imprimer
2-(4-Chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR954505-10G OR954505-1G OR954505-5G
APOSOR954505-10GEA 502 EUR
APOSOR954505-10G APOSOR954505-1G APOSOR954505-5G
2-(4-Chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole 95%
2-(4-Chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole