Imprimer
4-Bromo-2-chloro-1-(methylsulphonyl)benzene 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR954476-1G OR954476-5G
APOSOR954476-1GEA 180 EUR
APOSOR954476-1G APOSOR954476-5G
4-Bromo-2-chloro-1-(methylsulphonyl)benzene 96%
4-Bromo-2-chloro-1-(methylsulphonyl)benzene
Formule: C₇H₆BrClO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26131172
Numéro CAS: 648905-09-3