N-Ethyl-5-methoxy-2-nitroaniline 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₂N₂O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00570802 Numéro CAS: 314755-31-2 |