Imprimer
Ethyl 1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 1H-benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylate
OR954350-1G OR954350-5G
APOSOR954350-1GEA 155 EUR
APOSOR954350-1G APOSOR954350-5G
Ethyl 1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 98%
Ethyl 1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate
Formule: C₉H₉N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00963122
Numéro CAS: 73605-91-1