Imprimer
2-Amino-5-ethoxybenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR954345-1G OR954345-5G
APOSOR954345-1GEA 270 EUR
APOSOR954345-1G APOSOR954345-5G
2-Amino-5-ethoxybenzonitrile 98%
2-Amino-5-ethoxybenzonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17168771
Numéro CAS: 549488-78-0