Imprimer
Ethyl benzimidazole-5-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR954312-1G OR954312-5G
APOSOR954312-1GEA 183 EUR
APOSOR954312-1G APOSOR954312-5G
Ethyl benzimidazole-5-carboxylate 98%
Ethyl benzimidazole-5-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027455
Numéro CAS: 58842-61-8