Imprimer
4-Bromo-2-methoxy-1-(methylsulphonyl)benzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2-methoxyphenyl methyl sulphone
OR954279-1G OR954279-5G
APOSOR954279-1GEA 216 EUR
APOSOR954279-1G APOSOR954279-5G
4-Bromo-2-methoxy-1-(methylsulphonyl)benzene 98%
4-Bromo-2-methoxy-1-(methylsulphonyl)benzene
Formule: C₈H₉BrO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22586698
Numéro CAS: 1095544-87-8