5-Ethoxy-2-nitrobenzonitrile 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₈N₂O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22586697 Numéro CAS: 1415819-87-2 |