Imprimer
4-Bromo-1-methanesulphonyl-2-methylbenzene 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2-methyl-1-(methylsulphonyl)benzene
OR954273-1G OR954273-5G
APOSOR954273-1GEA 89.9 EUR
APOSOR954273-1G APOSOR954273-5G
4-Bromo-1-methanesulphonyl-2-methylbenzene 96%
4-Bromo-1-methanesulphonyl-2-methylbenzene
Formule: C₈H₉BrO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22549347
Numéro CAS: 99768-21-5