Imprimer
3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR954194-1G OR954194-250MG
APOSOR954194-1GEA 647 EUR
APOSOR954194-1G APOSOR954194-250MG
3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenol 95%
3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenol
Formule: C₉H₈N₂O
Poids moléculaire: 160.173 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19686219
Numéro CAS: 904315-14-6