Imprimer
2-Chloro-3-methylisonicotinaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-chloro-3-methylisonicotinaldehyde, 2-Chloro-3-methylpyridine-4-carboxaldehyde
OR954175-100MG OR954175-250MG
APOSOR954175-100MGEA 53.8 EUR
APOSOR954175-100MG APOSOR954175-250MG
2-Chloro-3-methylisonicotinaldehyde 97%
2-Chloro-3-methylisonicotinaldehyde
Formule: C₇H₆ClNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09910248
Numéro CAS: 790696-96-7