4-Phenoxybutan-1-amine 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₅NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00031400 Numéro CAS: 16728-66-8 |