Imprimer
6-Methyl-1H-indazol-5-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR954145-1G OR954145-250MG
APOSOR954145-1GEA 719 EUR
APOSOR954145-1G APOSOR954145-250MG
6-Methyl-1H-indazol-5-ol 95%
6-Methyl-1H-indazol-5-ol
Formule: C₈H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08704815
Numéro CAS: 478832-60-9