Imprimer
Methyl 2-methylpiperidine-2-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR954068-1G OR954068-250MG
APOSOR954068-1GEA 574 EUR
APOSOR954068-1G APOSOR954068-250MG
Methyl 2-methylpiperidine-2-carboxylate 95%
Methyl 2-methylpiperidine-2-carboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13179033
Numéro CAS: 89115-93-5