Imprimer
1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR954061-25G OR954061-5G
APOSOR954061-25GEA 464 EUR
APOSOR954061-25G APOSOR954061-5G
1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride 98%
1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₃NO·ClH
Poids moléculaire: 187.667 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12198855
Numéro CAS: 90642-63-0