Imprimer
1-Methoxy-prop-2-yl isothiocyanate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR954044-1G OR954044-250MG OR954044-5G
APOSOR954044-1GEA 219 EUR
APOSOR954044-1G APOSOR954044-250MG APOSOR954044-5G
1-Methoxy-prop-2-yl isothiocyanate 95%
1-Methoxy-prop-2-yl isothiocyanate
Formule: C₅H₉NOS
Poids moléculaire: 131.196 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093788
Numéro CAS: 362601-74-9