4-Ethoxy-3-methoxybenzoic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₂O₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00127725 Numéro CAS: 3535-30-6 |