Methyl 3-amino-5-methoxybenzoate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₁NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09263221 Numéro CAS: 217314-47-1 |