2,5-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₉NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01830401 Numéro CAS: 2199-63-5 |