Indole-7-carboxylic acid ethyl ester 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₁NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00238711 Numéro CAS: 205873-58-1 |