Imprimer
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl-acetic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(Imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
OR953789-1G OR953789-250MG
APOSOR953789-1GEA 857 EUR
APOSOR953789-1G APOSOR953789-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl-acetic acid 95%
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl-acetic acid
Formule: C₉H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03434391
Numéro CAS: 19741-30-1