Imprimer
1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine Hydrochloride
OR953788-25G OR953788-5G
APOSOR953788-25GEA 520 EUR
APOSOR953788-25G APOSOR953788-5G
1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride 95%
1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₃NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12198854
Numéro CAS: 854184-18-2