Imprimer
Cyclopropyl(pyridin-3-yl)methanamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Cyclopropyl-1-(3-pyridyl)methylamine
OR953745-1G OR953745-250MG
APOSOR953745-1GEA 270 EUR
APOSOR953745-1G APOSOR953745-250MG
Cyclopropyl(pyridin-3-yl)methanamine 95%
Cyclopropyl(pyridin-3-yl)methanamine
Formule: C₉H₁₂N₂
Poids moléculaire: 148.205 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05191947
Numéro CAS: 535925-69-0