Imprimer
2-(5-Oxazolyl)benzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR953704-1G OR953704-250MG
APOSOR953704-1GEA 284 EUR
APOSOR953704-1G APOSOR953704-250MG
2-(5-Oxazolyl)benzoic acid 95%
2-(5-Oxazolyl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18375277
Numéro CAS: 169508-94-5