5-Cyclohexyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₁₂N₂OS Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06655106 Numéro CAS: 173589-87-2 |