Imprimer
Methyl 2-furoylacetate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR953640-1G OR953640-5G
APOSOR953640-1GEA 94.4 EUR
APOSOR953640-1G APOSOR953640-5G
Methyl 2-furoylacetate 95%
Methyl 2-furoylacetate
Formule: C₈H₈O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424758
Numéro CAS: 615-06-5