Imprimer
N-(2-Amino-1,1-dimethylethyl)-n,n-dimethylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR953600-1G OR953600-250MG
APOSOR953600-1GEA 364 EUR
APOSOR953600-1G APOSOR953600-250MG
N-(2-Amino-1,1-dimethylethyl)-n,n-dimethylamine 98%
N-(2-Amino-1,1-dimethylethyl)-n,n-dimethylamine
Formule: C₆H₁₆N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05201592
Numéro CAS: 76936-44-2