Imprimer
N-Cyclopropyl-4-nitrobenzylamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR953594-1G OR953594-5G
APOSOR953594-1GEA 121 EUR
APOSOR953594-1G APOSOR953594-5G
N-Cyclopropyl-4-nitrobenzylamine 95%
N-Cyclopropyl-4-nitrobenzylamine
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07409347
Numéro CAS: 892579-09-8