Imprimer
5-Aminomethyl-pyrrolidin-2-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one, 5-(Aminomethyl)-2-pyrrolidone
OR953484-250MG OR953484-1G OR953484-5G OR953484-100MG
APOSOR953484-250MGEA 111 EUR
APOSOR953484-250MG APOSOR953484-1G APOSOR953484-5G APOSOR953484-100MG
5-Aminomethyl-pyrrolidin-2-one 95%
5-Aminomethyl-pyrrolidin-2-one
Formule: C₅H₁₀N₂O
Poids moléculaire: 114.146 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06738893
Numéro CAS: 154148-69-3