Imprimer
Ethyl piperidin-2-ylacetate 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR953444-1G OR953444-250MG OR953444-5G
APOSOR953444-1GEA 270 EUR
APOSOR953444-1G APOSOR953444-250MG APOSOR953444-5G
Ethyl piperidin-2-ylacetate 96%
Ethyl piperidin-2-ylacetate
Formule: C₉H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09752674
Numéro CAS: 2739-99-3