Imprimer
4-Chlorobutane-1-sulphonyl chloride 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Chloro-1-butylsulphonyl Chloride
OR953416-1G OR953416-5G
APOSOR953416-1GEA 63.8 EUR
APOSOR953416-1G APOSOR953416-5G
4-Chlorobutane-1-sulphonyl chloride 96%
4-Chlorobutane-1-sulphonyl chloride
Formule: C₄H₈Cl₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09952390
Numéro CAS: 1633-84-7
UN: 3265
ADR: 8,III