6-Methylpyridazine-3-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₆N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09834366 Numéro CAS: 64210-60-2 |