Imprimer
(S)-2-Pyridylthio cysteamine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(Pyridyldithio)ethylamine HCl, S-(2-Pyridylthio)cysteamine hydrochloride
OR953356-1G OR953356-250MG OR953356-5G
APOSOR953356-1GEA 209 EUR
APOSOR953356-1G APOSOR953356-250MG APOSOR953356-5G
(S)-2-Pyridylthio cysteamine hydrochloride 97%
(S)-2-Pyridylthio cysteamine hydrochloride
Formule: C₇H₁₀N₂S₂·ClH
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863453
Numéro CAS: 106139-15-5